Imprimer
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Iodo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Iodophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC2634-1G PC2634-5G
APOSPC2634-1GEA 127 EUR
APOSPC2634-1G APOSPC2634-5G
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Formule: C₈H₆F₃IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458086
Numéro CAS: 530080-17-2