Imprimer
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 125 EUR
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈FNO₂S
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458080
Numéro CAS: 914636-44-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III