Imprimer
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 116 EUR
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458078
Numéro CAS: 914636-38-7