Imprimer
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Chloroformyl)-4-fluoronitrobenzene, 3-(Chlorocarbonyl)-4-fluoronitrobenzene
PC2622-1G PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA 94.5 EUR
APOSPC2622-1G APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClFNO₃
Point d'ébullition: 128…130 °C (2,5 mm Hg)
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458077
Numéro CAS: 709-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III