Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
Poids moléculaire: 219.008 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458073
Numéro CAS: 178546-34-4