Imprimer
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2598-1G PC2598-100G PC2598-25G
APOSPC2598-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2598-1G APOSPC2598-100G APOSPC2598-25G
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972708
Numéro CAS: 121872-95-5
UN: 3265
ADR: 8,III