Imprimer
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC2543-1G PC2543-5G
APOSPC2543-1GEA 94.4 EUR
APOSPC2543-1G APOSPC2543-5G
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784285
Numéro CAS: 820209-02-7