Imprimer
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(1-Aminoprop-1-yl)benzotrifluoride, α-Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
PC2542-1G PC2542-250MG
APOSPC2542-1GEA 654 EUR
APOSPC2542-1G APOSPC2542-250MG
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784288
Numéro CAS: 473732-54-6