Imprimer
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol
PC2481-25G PC2481-5G
APOSPC2481-25GEA 1420 EUR
APOSPC2481-25G APOSPC2481-5G
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol)
Formule: C₁₅H₃F₂₉O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460480
Numéro CAS: 141977-66-4