Imprimer
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 125 EUR
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆BrF₃N₂O
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777124
Numéro CAS: 156425-07-9