Imprimer
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2475-1G PC2475-250MG
APOSPC2475-1GEA 401 EUR
APOSPC2475-1G APOSPC2475-250MG
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl
Formule: C₁₃H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972698
Numéro CAS: 134150-03-1