Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2438-1G PC2438-500MG
APOSPC2438-1GEA 241 EUR
APOSPC2438-1G APOSPC2438-500MG
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Formule: C₄H₈BrF
Poids moléculaire: 155.009 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972692
Numéro CAS: 19869-78-4
UN: 1993
ADR: 3 III