3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄F₆O₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07784329 Numéro CAS: 199188-30-2 |