Imprimer
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC210104-1G PC210104-5G
APOSPC210104-1GEA 132 EUR
APOSPC210104-1G APOSPC210104-5G
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate 95%
Potassium 4-(trifluoromethoxy) phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₆O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18861588
Numéro CAS: 1394827-04-3