Imprimer
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC210074-1G PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA 890 EUR
APOSPC210074-1G APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₀H₈ClF₃N₄
Poids moléculaire: 276.646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28347881
Numéro CAS: 1644602-69-6