Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC210043-1G PC210043-500MG
APOSPC210043-1GEA 582 EUR
APOSPC210043-1G APOSPC210043-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)pentan-2-ol
Formule: C₆H₈F₆O
Point d'ébullition: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28016154
Numéro CAS: 10315-75-0