Imprimer
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC210042-1G PC210042-500MG
APOSPC210042-1GEA 894 EUR
APOSPC210042-1G APOSPC210042-500MG
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
3-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₈H₃F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907851
Numéro CAS: 1314971-48-6