4-Amino-3-bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃BrF₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16658642 Numéro CAS: 112279-62-6 |