Imprimer
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pentan-1-one, 4-(5-Methoxypentanoyl)benzotrifluoride, Fluvoxamine Maleate EP Impurity D, 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
PC2055-1G PC2055-25G PC2055-5G
APOSPC2055-1GEA 34.8 EUR
APOSPC2055-1G APOSPC2055-25G APOSPC2055-5G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Formule: C₁₃H₁₅F₃O₂
Poids moléculaire: 260.252 g/mol
Point de fusion: 42…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658173
Numéro CAS: 61718-80-7