Imprimer
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α,α-Bis(trifluoromethyl)-4-(bromomethyl)benzyl alcohol, 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)]benzyl bromide
PC2049-1G PC2049-25G PC2049-5G
APOSPC2049-1GEA 29 EUR
APOSPC2049-1G APOSPC2049-25G APOSPC2049-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₁₀H₇BrF₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998077
Numéro CAS: 202134-57-4
UN: 1760
ADR: 8,III