Imprimer
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC201380-1G PC201380-5G
APOSPC201380-1GEA 31.6 EUR
APOSPC201380-1G APOSPC201380-5G
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658678
Numéro CAS: 944401-69-8