Imprimer
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201378-100MG PC201378-250MG
APOSPC201378-100MGEA 203 EUR
APOSPC201378-100MG APOSPC201378-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Poids moléculaire: 220.579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189868
Numéro CAS: 932406-36-5