Imprimer
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201372-250MG PC201372-1G PC201372-5G
APOSPC201372-250MGEA 63.8 EUR
APOSPC201372-250MG APOSPC201372-1G APOSPC201372-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033155
Numéro CAS: 914225-61-9