Imprimer
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201365-100MG PC201365-250MG PC201365-1G
APOSPC201365-100MGEA 111 EUR
APOSPC201365-100MG APOSPC201365-250MG APOSPC201365-1G
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one
Formule: C₈H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250437
Numéro CAS: 893620-44-5