Imprimer
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201364-100MG PC201364-250MG PC201364-1G
APOSPC201364-100MGEA 125 EUR
APOSPC201364-100MG APOSPC201364-250MG APOSPC201364-1G
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 216.157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506686
Numéro CAS: 890839-66-4