Imprimer
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201361-100MG PC201361-250MG PC201361-1G
APOSPC201361-100MGEA 99.2 EUR
APOSPC201361-100MG APOSPC201361-250MG APOSPC201361-1G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₅FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062552
Numéro CAS: 887570-96-9