Imprimer
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201357-100MG PC201357-250MG PC201357-1G
APOSPC201357-100MGEA 64.2 EUR
APOSPC201357-100MG APOSPC201357-250MG APOSPC201357-1G
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256823
Numéro CAS: 885588-17-0