6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇FN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07357294 Numéro CAS: 885518-25-2 |