Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201354-100MG PC201354-250MG PC201354-1G
APOSPC201354-100MGEA 104 EUR
APOSPC201354-100MG APOSPC201354-250MG APOSPC201354-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₂ClF₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193434
Numéro CAS: 884860-62-2