Imprimer
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201349-250MG PC201349-1G
APOSPC201349-250MGEA 135 EUR
APOSPC201349-250MG APOSPC201349-1G
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112587
Numéro CAS: 884494-73-9