(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀F₃N·ClH Poids moléculaire: 225.639 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100948 Numéro CAS: 856645-99-3 |