Imprimer
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201323-100MG PC201323-250MG PC201323-1G
APOSPC201323-100MGEA 91.6 EUR
APOSPC201323-100MG APOSPC201323-250MG APOSPC201323-1G
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Formule: C₇H₉FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031022
Numéro CAS: 849937-80-0