Imprimer
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201320-250MG PC201320-1G PC201320-5G
APOSPC201320-250MGEA 132 EUR
APOSPC201320-250MG APOSPC201320-1G APOSPC201320-5G
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
5,7-Difluorochroman-4-one
Formule: C₉H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 184.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11518474
Numéro CAS: 844648-22-2