Imprimer
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201319-250MG PC201319-1G PC201319-5G
APOSPC201319-250MGEA 70.1 EUR
APOSPC201319-250MG APOSPC201319-1G APOSPC201319-5G
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine
Formule: C₈H₇BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374594
Numéro CAS: 843608-53-7