Imprimer
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201311-100MG PC201311-250MG
APOSPC201311-100MGEA 36.6 EUR
APOSPC201311-100MG APOSPC201311-250MG
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861553
Numéro CAS: 799274-07-0