Imprimer
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201306-100MG PC201306-250MG PC201306-1G
APOSPC201306-100MGEA 35.1 EUR
APOSPC201306-100MG APOSPC201306-250MG APOSPC201306-1G
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine
Formule: C₈H₇BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374593
Numéro CAS: 778565-93-8