Imprimer
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC201302-250MG PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA 66.7 EUR
APOSPC201302-250MG APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261073
Numéro CAS: 76350-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III