Imprimer
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Carboxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PC201295-250MG PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC201295-250MG APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₄F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835188
Numéro CAS: 736990-88-8