Imprimer
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC201284-250MG PC201284-1G PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA 58 EUR
APOSPC201284-250MG APOSPC201284-1G APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203651
Numéro CAS: 70163-98-3