Imprimer
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201280-100MG PC201280-250MG PC201280-1G
APOSPC201280-100MGEA 78.3 EUR
APOSPC201280-100MG APOSPC201280-250MG APOSPC201280-1G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870091
Numéro CAS: 689232-61-9