2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₂Cl₂FN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12196994 Numéro CAS: 628691-85-0 |