Imprimer
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201267-100MG PC201267-250MG PC201267-25MG
APOSPC201267-100MGEA 303 EUR
APOSPC201267-100MG APOSPC201267-250MG APOSPC201267-25MG
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine
Formule: C₇H₁₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461787
Numéro CAS: 605659-03-8