Imprimer
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-4,4-DiF-Pro-OH
PC201261-250MG PC201261-1G
APOSPC201261-250MGEA 74.4 EUR
APOSPC201261-250MG APOSPC201261-1G
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697866
Numéro CAS: 52683-81-5