Imprimer
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC201258-1G PC201258-5G PC201258-25G
APOSPC201258-1GEA 26.1 EUR
APOSPC201258-1G APOSPC201258-5G APOSPC201258-25G
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973918
Numéro CAS: 4815-64-9