Imprimer
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201252-100MG PC201252-250MG
APOSPC201252-100MGEA 97.3 EUR
APOSPC201252-100MG APOSPC201252-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol
Formule: C₄H₇F₃O
Poids moléculaire: 128.093 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483912
Numéro CAS: 431-23-2