Imprimer
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201249-250MG PC201249-1G PC201249-5G
APOSPC201249-250MGEA 81.2 EUR
APOSPC201249-250MG APOSPC201249-1G APOSPC201249-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Numéro MDL: MFCD18261725
Numéro CAS: 401590-41-8