Imprimer
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201246-100MG PC201246-250MG PC201246-1G
APOSPC201246-100MGEA 212 EUR
APOSPC201246-100MG APOSPC201246-250MG APOSPC201246-1G
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₄BrFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566744
Numéro CAS: 395664-56-9