Imprimer
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201234-1G PC201234-250MG PC201234-5G
APOSPC201234-1GEA 59.9 EUR
APOSPC201234-1G APOSPC201234-250MG APOSPC201234-5G
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline
Formule: C₁₃H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00835609
Numéro CAS: 342042-82-4