Imprimer
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201230-100MG PC201230-1G PC201230-250MG
APOSPC201230-100MGEA 27.8 EUR
APOSPC201230-100MG APOSPC201230-1G APOSPC201230-250MG
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine 95+%
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₉F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06761760
Numéro CAS: 321318-15-4