Imprimer
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC201224-100MG PC201224-1G PC201224-250MG
APOSPC201224-100MGEA 148 EUR
APOSPC201224-100MG APOSPC201224-1G APOSPC201224-250MG
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Poids moléculaire: 165.207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06761856
Numéro CAS: 298690-90-1